Drukuj
6-Chloro-3-formylchromone
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: 6-Chloro-4-oxo-4H-chromene-3-carbaldehyde
OR1141-250MG OR1141-500MG
APOSOR1141-250MGEA 437 PLN
APOSOR1141-250MG APOSOR1141-500MG
6-Chloro-3-formylchromone
6-Chloro-3-formylchromone
Formuła: C₁₀H₅ClO₃
MW: 208.597 g/mol
Temp. topnienia: 166…168 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00139138
Numer CAS: 42248-31-7