Drukuj
Ethyl-8-bromo-6-methylimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate 98%
Dostawca: Apollo Scientific
OR11401-1G OR11401-5G OR11401-25G
APOSOR11401-1GEA 580 PLN
APOSOR11401-1G APOSOR11401-5G APOSOR11401-25G
Ethyl-8-bromo-6-methylimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate 98%
Ethyl-8-bromo-6-methylimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Formuła: C₁₁H₁₁BrN₂O₂
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD09475852
Numer CAS: 847446-55-3