Drukuj
Methyl-4-methoxypicolinate 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR11373-1G OR11373-5G
APOSOR11373-1GEA 110 PLN
APOSOR11373-1G APOSOR11373-5G
Methyl-4-methoxypicolinate 97%
Methyl-4-methoxypicolinate
Formuła: C₈H₉NO₃
Temp. topnienia: 47…50 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00956223
Numer CAS: 29681-43-4