Drukuj
Ethyl methylsulphonylacetate 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: Ethyl Methylsulphonylacetate, Ethyl 2-(methylsulphonyl)acetate
OR11368-25G OR11368-5G OR11368-100G
APOSOR11368-25GEA 464 PLN
APOSOR11368-25G APOSOR11368-5G APOSOR11368-100G
Ethyl methylsulphonylacetate 97%
Ethyl methylsulphonylacetate
Formuła: C₅H₁₀O₄S
Temp. Wrzenia: 111…113 °C/0,2mmHg
Gęstość: 1,234 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 109 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00041258
Numer CAS: 4455-15-6
Numer WE (dawny EINECS): 224-702-3