Drukuj
4-(2-Chlorophenoxy)benzenesulphonyl chloride 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR11349-1G OR11349-5G
APOSOR11349-1GEA 633 PLN
APOSOR11349-1G APOSOR11349-5G
4-(2-Chlorophenoxy)benzenesulphonyl chloride 95%
4-(2-Chlorophenoxy)benzenesulphonyl chloride
Formuła: C₁₂H₈Cl₂O₃S
MW: 303.17 g/mol
Temp. topnienia: 89…94 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD01631899
Numer CAS: 610277-84-4
Jednostka: 3261
ADR: 8 II