Drukuj
4-(4-Methoxyphenoxy)aniline 98+%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR11346-5G OR11346-1G OR11346-10G
APOSOR11346-5GEA 124 PLN
APOSOR11346-5G APOSOR11346-1G APOSOR11346-10G
4-(4-Methoxyphenoxy)aniline 98+%
4-(4-Methoxyphenoxy)aniline
Formuła: C₁₃H₁₃NO₂
Temp. Wrzenia: 245…250 °C/33mmHg
Temp. topnienia: 75…79 °C
Gęstość: 1,294 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00044105
Numer CAS: 31465-36-8
Numer WE (dawny EINECS): 250-644-3