Drukuj
5-Bromo-3-methylbenzo[b]thiophene
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR11338-1G OR11338-250MG
APOSOR11338-1GEA 371 PLN
APOSOR11338-1G APOSOR11338-250MG
5-Bromo-3-methylbenzo[b]thiophene
5-Bromo-3-methylbenzo[b]thiophene
Formuła: C₉H₇BrS
Temp. Wrzenia: 153…158 °C/12mmHg
Temp. topnienia: 37…39 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD05664866
Numer CAS: 1196-09-4