Drukuj
Eter metylowy benzoiny 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 1,2-Diphenyl-2-methoxyethan-1-one, 2-Methoxy-1,2-diphenylethanone
OR11336-100G OR11336-25G
APOSOR11336-100GEA 580 PLN
APOSOR11336-100G APOSOR11336-25G
Eter metylowy benzoiny 98%
Eter metylowy benzoiny
Formuła: C₁₅H₁₄O₂
MW: 226.27 g/mol
Temp. topnienia: 47…50 °C
Gęstość: 1.128 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008492
Numer CAS: 3524-62-7
Numer WE (dawny EINECS): 222-538-7
Jednostka: 2811
ADR: 6.1 III