Drukuj
3-Methoxy-4-methylbenzonitrile 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR11330-5G OR11330-100G OR11330-25G
APOSOR11330-5GEA 218 PLN
APOSOR11330-5G APOSOR11330-100G APOSOR11330-25G
3-Methoxy-4-methylbenzonitrile 98%
3-Methoxy-4-methylbenzonitrile
Formuła: C₉H₉NO
Temp. topnienia: 54 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD03428590
Numer CAS: 3556-60-3
Jednostka: 3439
ADR: 6.1,III