Drukuj
3,5-Dimetoksybenzoesan metylu 97%
Dostawca: Apollo Scientific
OR11318-100G OR11318-500G
APOSOR11318-100GEA 158 PLN
APOSOR11318-100G APOSOR11318-500G
3,5-Dimetoksybenzoesan metylu 97%
3,5-Dimetoksybenzoesan metylu
Formuła: C₁₀H₁₂O₄
Temp. Wrzenia: 297…299 °C
Temp. topnienia: 42…43 °C
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008432
Numer CAS: 2150-37-0
Numer WE (dawny EINECS): 218-423-6