Drukuj
(6-Chloro-3-pyridinyl)methanol
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 6-Chloropyridine-3-methanol, 2-Chloro-5-hydroxymethylpyridine, 6-Chloro-3-(hydroxymethyl)pyridine
OR11307-100G OR11307-25G OR11307-5G
APOSOR11307-100GEA 679 PLN
APOSOR11307-100G APOSOR11307-25G APOSOR11307-5G
(6-Chloro-3-pyridinyl)methanol
(6-Chloro-3-pyridinyl)methanol
Formuła: C₆H₆ClNO
Temp. Wrzenia: 120 °C/0,4mmHg
Temp. topnienia: 46…49 °C
Gęstość: 1,28 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01075226
Numer CAS: 21543-49-7