Drukuj
2-Chloro-5-chlorometylopirydyna
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR11306-100G OR11306-25G OR11306-500G
APOSOR11306-100GEA 240 PLN
APOSOR11306-100G APOSOR11306-25G APOSOR11306-500G
2-Chloro-5-chlorometylopirydyna
2-Chloro-5-chlorometylopirydyna
Formuła: C₆H₅Cl₂N
MW: 162.02 g/mol
Temp. topnienia: 37…42 °C
Temp. Zapłonu: 110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00125366
Numer CAS: 70258-18-3
Jednostka: 3261
ADR: 8 II