Drukuj
2,3,5-Triiodobenzoic acid 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: TIBA
OR11299-100G OR11299-25G
APOSOR11299-100GEA 1360 PLN
APOSOR11299-100G APOSOR11299-25G
2,3,5-Triiodobenzoic acid 98%
2,3,5-Triiodobenzoic acid
Formuła: C₇H₃I₃O₂
Temp. topnienia: 220…229 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002420
Numer CAS: 88-82-4
Numer WE (dawny EINECS): 201-859-6