Drukuj
3',5'-Dimetoksyacetofenon 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 1-(3,5-Dimethoxyphenyl)ethan-1-one, 1-(3,5-Dimethoxyphenyl)ethanone
OR11298-1G OR11298-5G
APOSOR11298-1GEA 189 PLN
APOSOR11298-1G APOSOR11298-5G
3',5'-Dimetoksyacetofenon 98%
3',5'-Dimetoksyacetofenon
Formuła: C₁₀H₁₂O₃
Temp. Wrzenia: 290…291 °C
Temp. topnienia: 33…41 °C
Temp. Zapłonu: 113 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008739
Numer CAS: 39151-19-4
Numer WE (dawny EINECS): 254-322-3