Drukuj
2-Amino-4,6-dichloropirymidyna 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 4,6-Dichloropyrimidin-2-ylamine
OR11290-100G OR11290-25G OR11290-500G
APOSOR11290-100GEA 124 PLN
APOSOR11290-100G APOSOR11290-25G APOSOR11290-500G
2-Amino-4,6-dichloropirymidyna 95%
2-Amino-4,6-dichloropirymidyna
Formuła: C₄H₃Cl₂N₃
MW: 163.99 g/mol
Temp. topnienia: 218…222 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00006090
Numer CAS: 56-05-3
Numer WE (dawny EINECS): 200-253-9