Drukuj
3'-Hydroksyacetofenon
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR11287-100G OR11287-25G
APOSOR11287-100GEA 189 PLN
APOSOR11287-100G APOSOR11287-25G
3'-Hydroksyacetofenon
3'-Hydroksyacetofenon
Formuła: C₈H₈O₂
MW: 136.15 g/mol
Temp. Wrzenia: 296
Temp. topnienia: 95…95 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002298
Numer CAS: 121-71-1
Numer WE (dawny EINECS): 204-494-0