Drukuj
4-Phenyl-1,2,3-thiadiazol-5-amine 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 5-Amino-4-phenyl-1,2,3-thiadiazole
OR11285-1G OR11285-250MG
APOSOR11285-1GEA 696 PLN
APOSOR11285-1G APOSOR11285-250MG
4-Phenyl-1,2,3-thiadiazol-5-amine 97%
4-Phenyl-1,2,3-thiadiazol-5-amine
Formuła: C₈H₇N₃S
MW: 177.23 g/mol
Temp. topnienia: 146…147 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00100232
Numer CAS: 78301-72-1