Drukuj
2,6-Ksylidina
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2,6-Dimetyloanilina
OR11273-1KG OR11273-500G
APOSOR11273-1KGEA 435 PLN
APOSOR11273-1KG APOSOR11273-500G
2,6-Ksylidina
2,6-Ksylidina
Formuła: C₈H₁₁N
MW: 121.18 g/mol
Temp. Wrzenia: 214 °C/739mmHg
Temp. topnienia: 44540 °C
Gęstość: 0.984 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 91 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007747
Numer CAS: 87-62-7
Numer WE (dawny EINECS): 201-758-7
Jednostka: 1711
ADR: 6.1 II
Klasyfikacja Merck : 12,10217