Drukuj
2'-Metyloacetofenon
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: o-Methylacetophenone, Methyl o-tolyl ketone, 1-(o-Tolyl)ethanone
OR11271-100G OR11271-25G OR11271-500G
APOSOR11271-100GEA 168 PLN
APOSOR11271-100G APOSOR11271-25G APOSOR11271-500G
2'-Metyloacetofenon
2'-Metyloacetofenon
Formuła: C₉H₁₀O
MW: 134.18 g/mol
Temp. Wrzenia: 214 °C
Gęstość: 1.026 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 75 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008734
Numer CAS: 577-16-2
Numer WE (dawny EINECS): 209-408-5