Drukuj
(1-Naphthoxy)acetic acid 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2-(Naphthalen-1-yloxy)acetic acid
OR11263-100G OR11263-25G
APOSOR11263-100GEA 2750 PLN
APOSOR11263-100G APOSOR11263-25G
(1-Naphthoxy)acetic acid 98%
(1-Naphthoxy)acetic acid
Formuła: C₁₂H₁₀O₃
MW: 202.21 g/mol
Temp. topnienia: 193…197 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003927
Numer CAS: 2976-75-2
Numer WE (dawny EINECS): 221-023-4