Drukuj
N-(9H-Purin-6-yl)benzamide 94%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR11259-25G OR11259-5G
APOSOR11259-25GEA 153 PLN
APOSOR11259-25G APOSOR11259-5G
N-(9H-Purin-6-yl)benzamide 94%
N-(9H-Purin-6-yl)benzamide
Formuła: C₁₂H₉N₅O
MW: 239.24 g/mol
Temp. topnienia: 241…244 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00443632
Numer CAS: 4005-49-6