Drukuj
4-Butylphenylboronic acid 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 4-n-Butylbenzeneboronic acid
OR11251-25G OR11251-5G
APOSOR11251-25GEA 464 PLN
APOSOR11251-25G APOSOR11251-5G
4-Butylphenylboronic acid 98%
4-Butylphenylboronic acid
Formuła: C₁₀H₁₅BO₂
MW: 178.04 g/mol
Temp. topnienia: 91…106 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD02093926
Numer CAS: 145240-28-4