Drukuj
Trithiocyanuric acid 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR11248-100G OR11248-500G
APOSOR11248-100GEA 290 PLN
APOSOR11248-100G APOSOR11248-500G
Trithiocyanuric acid 98%
Trithiocyanuric acid
Formuła: C₃H₃N₃S₃
Temp. topnienia: >300 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00006052
Numer CAS: 638-16-4