Drukuj
Phenethyl isocyanate 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Isocyanic Acid Phenethyl Ester, (2-Isocyanatoethyl)benzene, Isocyanic Acid 2-Phenylethyl Ester, 2-Phenylethyl Isocyanate
OR11236-25G OR11236-5G OR11236-100G
APOSOR11236-25GEA 363 PLN
APOSOR11236-25G APOSOR11236-5G APOSOR11236-100G
Phenethyl isocyanate 98%
Phenethyl isocyanate
  • May form small amount of sediment.
Formuła: C₉H₉NO
MW: 147.18 g/mol
Temp. Wrzenia: 210 °C
Gęstość: 1.063 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 100 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00037044
Numer CAS: 1943-82-4
Numer WE (dawny EINECS): 413-080-0
Jednostka: 2922
ADR: 8+6.1 III