Drukuj
Chloromrówczan 4-nitrofenylu
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR11227-100G OR11227-25G OR11227-5G
APOSOR11227-100GEA 363 PLN
APOSOR11227-100G APOSOR11227-25G APOSOR11227-5G
Chloromrówczan 4-nitrofenylu
Chloromrówczan 4-nitrofenylu
Formuła: C₇H₄ClNO₄
MW: 201.57 g/mol
Temp. Wrzenia: 159…162 °C/19mmHg
Temp. topnienia: 77…79 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00007321
Numer CAS: 7693-46-1
Numer WE (dawny EINECS): 231-706-9
Jednostka: 3261
ADR: 8 II