Drukuj
Chlorek 3-nitrobenzenosulfonylu 96%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR11222-25G OR11222-5G OR11222-500G
APOSOR11222-25GEA 621 PLN
APOSOR11222-25G APOSOR11222-5G APOSOR11222-500G
Chlorek 3-nitrobenzenosulfonylu 96%
Chlorek 3-nitrobenzenosulfonylu
Formuła: C₆H₄ClNO₄S
Temp. topnienia: 61…62 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007435
Numer CAS: 121-51-7
Numer WE (dawny EINECS): 204-476-2
Jednostka: 3261
ADR: 8,II