Drukuj
1-izocyjanian naftalenu
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 1-Naphthylisocyanate
OR11220-100G OR11220-250G OR11220-25G
APOSOR11220-100GEA 392 PLN
APOSOR11220-100G APOSOR11220-250G APOSOR11220-25G
1-izocyjanian naftalenu
1-izocyjanian naftalenu
  • May form small amount of sediment.
Formuła: C₁₁H₇NO
Temp. Wrzenia: 267 °C
Temp. topnienia: 4 °C
Gęstość: 1,177 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 113 °C
Temperatura przechowywania: Zamra·arka
Numer MDL: MFCD00003881
Numer CAS: 86-84-0
Numer WE (dawny EINECS): 201-703-7
Jednostka: 2206
ADR: 6.1,III