Drukuj
Chlorek 2-naftalenosulfonylu
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR11219-100G OR11219-25G OR11219-500G
APOSOR11219-100GEA 158 PLN
APOSOR11219-100G APOSOR11219-25G APOSOR11219-500G
Chlorek 2-naftalenosulfonylu
Chlorek 2-naftalenosulfonylu
Formuła: C₁₀H₇ClO₂S
Temp. Wrzenia: 200…202 °C/13mmHg
Temp. topnienia: 74…76 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004087
Numer CAS: 93-11-8
Numer WE (dawny EINECS): 202-219-9
Jednostka: 3261
ADR: 8,II