Drukuj
3-Metylo-2-nitroanizol 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 3-Methoxy-2-nitrotoluene, 1-Methoxy-3-methyl-2-nitrobenzene, Methyl 2-nitro-m-tolyl ether
OR11213-10G OR11213-25G OR11213-5G
APOSOR11213-10GEA 160 PLN
APOSOR11213-10G APOSOR11213-25G APOSOR11213-5G
3-Metylo-2-nitroanizol 97%
3-Metylo-2-nitroanizol
Formuła: C₈H₉NO₃
MW: 167.16 g/mol
Temp. Wrzenia: 170 °C/35mmHg
Temp. topnienia: 48…52 °C
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007179
Numer CAS: 5345-42-6
Numer WE (dawny EINECS): 226-295-8