Drukuj
6-Nitro-o-toluidyna
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR11212-100G OR11212-10G OR11212-25G
APOSOR11212-100GEA 218 PLN
APOSOR11212-100G APOSOR11212-10G APOSOR11212-25G
6-Nitro-o-toluidyna
6-Nitro-o-toluidyna
Formuła: C₇H₈N₂O₂
Temp. topnienia: 93…96 °C
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007744
Numer CAS: 570-24-1
Numer WE (dawny EINECS): 209-329-6
Jednostka: 2660
ADR: 6.1,III