Drukuj
4-Jodokumen 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR11205-25G OR11205-5G
APOSOR11205-25GEA 0 PLN
APOSOR11205-25G APOSOR11205-5G
4-Jodokumen 95%
4-Jodokumen
Formuła: C₉H₁₁I
Temp. Wrzenia: 236…238 °C
Gęstość: 1,525 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00013711
Numer CAS: 17356-09-1
Numer WE (dawny EINECS): 241-384-1