Drukuj
2-Metoksybenzonitryl 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR11202-100G OR11202-500G OR11202-25G
APOSOR11202-100GEA 401 PLN
APOSOR11202-100G APOSOR11202-500G APOSOR11202-25G
2-Metoksybenzonitryl 97%
2-Metoksybenzonitryl
Formuła: C₈H₇NO
Temp. Wrzenia: 256 °C
Gęstość: 1,093 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 113 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00001783
Numer CAS: 6609-56-9
Numer WE (dawny EINECS): 229-559-0
Jednostka: 3276
ADR: 6.1,III