Drukuj
3-Hydroxy-o-toluic acid 99%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 3-Hydroxy-2-methylbenzoic acid
OR11194-25G OR11194-100G
APOSOR11194-25GEA 110 PLN
APOSOR11194-25G APOSOR11194-100G
3-Hydroxy-o-toluic acid 99%
3-Hydroxy-o-toluic acid
Formuła: C₈H₈O₃
MW: 152.15 g/mol
Temp. topnienia: 142…144 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00671541
Numer CAS: 603-80-5