Drukuj
3-Oksoglutaran dietylu 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR11166-100G OR11166-25G OR11166-5G
APOSOR11166-100GEA 151 PLN
APOSOR11166-100G APOSOR11166-25G APOSOR11166-5G
3-Oksoglutaran dietylu 97%
3-Oksoglutaran dietylu
Formuła: C₉H₁₄O₅
Temp. Wrzenia: 250 °C
Gęstość: 1,112 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 86 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00009200
Numer CAS: 105-50-0
Numer WE (dawny EINECS): 203-302-2