Drukuj
(Iodomethyl)cyclopropane 95%
Dostawca: Apollo Scientific
OR111605-10G OR111605-1G OR111605-5G
APOSOR111605-10GEA 2610 PLN
APOSOR111605-10G APOSOR111605-1G APOSOR111605-5G
(Iodomethyl)cyclopropane 95%
(Iodomethyl)cyclopropane
Formuła: C₄H₇I
Temp. Wrzenia: 53…54 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD06410734
Numer CAS: 33574-02-6