Drukuj
5,6-Dichloro-1H-1,3-benzimidazole
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 5,6-Dichlorobenzimidazole, 5,6-Dichloro-1H-benzo[d]imidazole
OR11150-1G OR11150-250MG
APOSOR11150-1GEA 255 PLN
APOSOR11150-1G APOSOR11150-250MG
5,6-Dichloro-1H-1,3-benzimidazole
5,6-Dichloro-1H-1,3-benzimidazole
Formuła: C₇H₄Cl₂N₂
MW: 187.03 g/mol
Temp. topnienia: 205…206 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00211325
Numer CAS: 6478-73-5