Drukuj
Cyklopropan etynylu 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR11148-100G OR11148-25G OR11148-5G
APOSOR11148-100GEA 940 PLN
APOSOR11148-100G APOSOR11148-25G APOSOR11148-5G
Cyklopropan etynylu 98%
Cyklopropan etynylu
Formuła: C₅H₆
Temp. Wrzenia: 51 °C
Gęstość: 0,781 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: –17 °C
Temperatura przechowywania: Zamra·arka
Numer MDL: MFCD02181090
Numer CAS: 6746-94-7
Numer WE (dawny EINECS): 425-430-1
Jednostka: 1993
ADR: 3,II