Drukuj
6-Chloroquinoxaline
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR11146-1G OR11146-25G OR11146-5G
APOSOR11146-1GEA 110 PLN
APOSOR11146-1G APOSOR11146-25G APOSOR11146-5G
6-Chloroquinoxaline
6-Chloroquinoxaline
Formuła: C₈H₅ClN₂
Temp. Wrzenia: 117…119 °C
Temp. topnienia: 61…65 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00047594
Numer CAS: 5448-43-1