Drukuj
3,3-Dimetylo-1-butyn
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 3,3-Dimethylbutyne
OR11141-25G OR11141-100G OR11141-500G
APOSOR11141-25GEA 1420 PLN
APOSOR11141-25G APOSOR11141-100G APOSOR11141-500G
3,3-Dimetylo-1-butyn
3,3-Dimetylo-1-butyn
Formuła: C₆H₁₀
MW: 82.15 g/mol
Temp. Wrzenia: 37…38 °C
Temp. topnienia: –78 °C
Gęstość: 0.671 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: –25 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00008852
Numer CAS: 917-92-0
Numer WE (dawny EINECS): 213-035-3
Jednostka: 3295
ADR: 3 II