Drukuj
4-Bromo-2-nitrotoluen 96%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR11140-100G OR11140-25G
APOSOR11140-100GEA 255 PLN
APOSOR11140-100G APOSOR11140-25G
4-Bromo-2-nitrotoluen 96%
4-Bromo-2-nitrotoluen
Formuła: C₇H₆BrNO₂
MW: 216.03 g/mol
Temp. Wrzenia: 130 °C/12mmHg
Temp. topnienia: 45…48 °C
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00041243
Numer CAS: 60956-26-5
Numer WE (dawny EINECS): 262-536-3