Drukuj
4-Metyloindol 96%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR1114-1G OR1114-25G OR1114-5G
APOSOR1114-1GEA 110 PLN
APOSOR1114-1G APOSOR1114-25G APOSOR1114-5G
4-Metyloindol 96%
4-Metyloindol
Formuła: C₉H₉N
Temp. Wrzenia: 267 °C
Temp. topnienia: 5 °C
Gęstość: 1,06 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: >112 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00005668
Numer CAS: 16096-32-5
Numer WE (dawny EINECS): 240-262-5