Drukuj
4-Chloro-6-morpholin-4-yl-pyrimidin-2-ylamine
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 4-Chloro-6-morpholinopyrimidin-2-amine
OR111391-1G OR111391-5G
APOSOR111391-1GEA 392 PLN
APOSOR111391-1G APOSOR111391-5G
4-Chloro-6-morpholin-4-yl-pyrimidin-2-ylamine
4-Chloro-6-morpholin-4-ylpyrimidin-2-ylamine
Formuła: C₈H₁₁ClN₄O
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00664697
Numer CAS: 339016-18-1