Drukuj
1-Bromo-2-metoksyetan 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2-Bromoethyl methyl ether
OR11137-100G OR11137-500G OR11137-1KG
APOSOR11137-100GEA 400 PLN
APOSOR11137-100G APOSOR11137-500G APOSOR11137-1KG
1-Bromo-2-metoksyetan 98%
1-Bromo-2-metoksyetan
Formuła: BrH₂CCH₂OCH₃
MW: 138.99 g/mol
Temp. Wrzenia: 109…110 °C
Gęstość: 1.478 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 28 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00000236
Numer CAS: 6482-24-2
Numer WE (dawny EINECS): 229-339-4
Jednostka: 3271
ADR: 3 III