Drukuj
1-Methylpyrrole-2-carbonitrile
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 1-Methyl-1H-pyrrole-2-carbonitrile, 2-Cyano-1-methylpyrrole
OR111182-1G OR111182-5G
APOSOR111182-1GEA 276 PLN
APOSOR111182-1G APOSOR111182-5G
1-Methylpyrrole-2-carbonitrile
1-Methylpyrrole-2-carbonitrile
Formuła: C₆H₆N₂
Gęstość: 1,03 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD02693721
Numer CAS: 34884-10-1