Drukuj
Kwas 3-Chloroantranilowy 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR11113-100G OR11113-25G
APOSOR11113-100GEA 621 PLN
APOSOR11113-100G APOSOR11113-25G
Kwas 3-Chloroantranilowy 98%
Kwas 3-Chloroantranilowy
Formuła: C₇H₆ClNO₂
Temp. topnienia: 189…195 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00134229
Numer CAS: 6388-47-2