Drukuj
3-Bromo-o-toluidyna 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR11112-100G OR11112-25G OR11112-5G
APOSOR11112-100GEA 604 PLN
APOSOR11112-100G APOSOR11112-25G APOSOR11112-5G
3-Bromo-o-toluidyna 98%
3-Bromo-o-toluidyna
Formuła: C₇H₈BrN
Temp. Wrzenia: 253…255 °C
Gęstość: 1,511 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00051579
Numer CAS: 55289-36-6
Numer WE (dawny EINECS): 259-568-5