Drukuj
3-Aminobenzonitrile
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR11110-100G OR11110-25G OR11110-5G
APOSOR11110-100GEA 708 PLN
APOSOR11110-100G APOSOR11110-25G APOSOR11110-5G
3-Aminobenzonitrile
3-Aminobenzonitrile
Formuła: C₇H₆N₂
Temp. Wrzenia: 289…290 °C
Temp. topnienia: 48…53 °C
Temp. Zapłonu: 112 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007756
Numer CAS: 2237-30-1
Jednostka: 3439
ADR: 6.1,III