Drukuj
3-Bromobenzonitryl 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: m-Bromobenzonitrile
OR11089-100G OR11089-25G
APOSOR11089-100GEA 203 PLN
APOSOR11089-100G APOSOR11089-25G
3-Bromobenzonitryl 98%
3-Bromobenzonitryl
Formuła: C₇H₄BrN
MW: 182.02 g/mol
Temp. Wrzenia: 224…226 °C
Temp. topnienia: 37…41 °C
Gęstość: 1.562 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00001796
Numer CAS: 6952-59-6
Numer WE (dawny EINECS): 230-127-9
Jednostka: 3439
ADR: 6.1 III