Drukuj
3-Bromo-o-xylene 99%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR11088-100G OR11088-25G OR11088-500G
APOSOR11088-100GEA 580 PLN
APOSOR11088-100G APOSOR11088-25G APOSOR11088-500G
3-Bromo-o-xylene 99%
3-Bromo-o-xylene
Formuła: C₈H₉Br
Temp. Wrzenia: 212…214 °C
Gęstość: 1,365 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 80 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000069
Numer CAS: 576-23-8
Numer WE (dawny EINECS): 209-398-2