Drukuj
1-Bromo-5-chloro-2-iodobenzene 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR11085-100G OR11085-25G OR11085-5G
APOSOR11085-100GEA 638 PLN
APOSOR11085-100G APOSOR11085-25G APOSOR11085-5G
1-Bromo-5-chloro-2-iodobenzene 98%
1-Bromo-5-chloro-2-iodobenzene
Formuła: C₆H₃BrClI
MW: 317.35 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00672944
Numer CAS: 31928-44-6